1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1H-Indol-6-yl)methanamine, 6-(Aminomethyl)indole
OR471270-5G
OR471270-1G
OR471270-25G
APOSOR471270-5GEA
319
EUR
APOSOR471270-5G
APOSOR471270-1G
APOSOR471270-25G
1H-Indol-6-ylmethylamine 96%
1H-Indol-6-ylmethylamine
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06213839 CAS-Nummer: 3468-17-5 |