2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-6-(2-hydroxyethyl)pyridine
OR471389-1G
OR471389-250MG
APOSOR471389-1GEA
273
EUR
APOSOR471389-1G
APOSOR471389-250MG
2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol 95%
2-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanol
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202,06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10000073 CAS-Nummer: 955370-07-7 |