Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 5-Nitrouracil-6-carboxylate
OR471501-1G OR471501-5G
APOSOR471501-1GEA 184 EUR
APOSOR471501-1G APOSOR471501-5G
Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-5-nitro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₅N₃O₆
Molecular Weight: 215,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01346736
CAS-Nummer: 6311-73-5