1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR471504-1G OR471504-5G
APOSOR471504-1GEA 107 EUR
APOSOR471504-1G APOSOR471504-5G
1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
1-Bromo-2-methyl-3,4-dinitrobenzene
Formel: C₇H₅BrN₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18642363
CAS-Nummer: 290353-57-0