2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-[Bis(Boc)amino]-4-chloro-2-methylpyrimidine
OR471508-1G OR471508-5G
APOSOR471508-1GEA 256 EUR
APOSOR471508-1G APOSOR471508-5G
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
2-Methyl-6-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-chloropyrimidine
Formel: C₁₅H₂₂ClN₃O₄
Molecular Weight: 343,81 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22199258
CAS-Nummer: 1350918-95-4