2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471510-1G OR471510-250MG
APOSOR471510-1GEA 256 EUR
APOSOR471510-1G APOSOR471510-250MG
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
2,4,7-Trichloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₂Cl₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109463
CAS-Nummer: 938443-20-0