(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Bis[(S)-1-phenylethyl]amine

OR471545-5G OR471545-25G
APOSOR471545-5GEA 104 EUR
APOSOR471545-5G APOSOR471545-25G
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Formel: C₁₆H₁₉N
Molecular Weight: 225,34 g/mol
Siedepunkt: 98 °C/0,3mmHg
Dichte: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243087
CAS-Nummer: 56210-72-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR