2-Amino-4-cyanopyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Aminopyrimidine-4-carbonitrile
OR471597-1G OR471597-5G
APOSOR471597-1GEA 118 EUR
APOSOR471597-1G APOSOR471597-5G
2-Amino-4-cyanopyrimidine
2-Amino-4-cyanopyrimidine
Formel: C₅H₄N₄
Molecular Weight: 120.1100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834971
CAS-Nummer: 36314-98-4