2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 2-Propargyloxane, 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, Propargyl 2-tetrahydropyranyl ether, 2-(2-Propynyloxy)tetrahydropyran
OR471618-100G
OR471618-25G
OR471618-5G
APOSOR471618-100GEA
132
EUR
APOSOR471618-100G
APOSOR471618-25G
APOSOR471618-5G
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 99%
2-(2-Propynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formel:
C₈H₁₂O₂ Molecular Weight: 140,18 g/mol Siedepunkt: 65 °C Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006604 CAS-Nummer: 6089-04-9 UN: 1993 ADR: 3,III |