Monoethylsuccinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl hydrogen succinate, 4-Ethoxy-4-oxobutanoic acid, mono-Ethyl succinate
OR471619-100G OR471619-500G
APOSOR471619-100GEA 116 EUR
APOSOR471619-100G APOSOR471619-500G
Monoethylsuccinat 97%
Monoethylsuccinat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146,14 g/mol
Siedepunkt: 248 °C
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,141 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053346
CAS-Nummer: 1070-34-4