L-Tyrosin-tert-butylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-Tyr-OtBu
OR471624-25G
APOSOR471624-25GEA 68.3 EUR
APOSOR471624-25G
L-Tyrosin-tert-butylester 98%
L-Tyrosin-tert-butylester
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
Molecular Weight: 237,30 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042644
CAS-Nummer: 16874-12-7