2-Chlor-4,6-diphenyl-1,3,5-triazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471629-100G
APOSOR471629-100GEA 161 EUR
APOSOR471629-100G
2-Chlor-4,6-diphenyl-1,3,5-triazin 98%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₁₅H₁₀ClN₃
Molecular Weight: 267.72 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05738885
CAS-Nummer: 3842-55-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable