Methyl-4-chlor-7-methoxy-6-chinolincarboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxylate
OR471642-25G
APOSOR471642-25GEA 112 EUR
APOSOR471642-25G
Methyl-4-chlor-7-methoxy-6-chinolincarboxylat 95%
Methyl-4-chlor-7-methoxy-6-chinolincarboxylat
Formel: C₁₂H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 251,6700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17016133
CAS-Nummer: 205448-66-4