1-Isochromanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-one, Isochroman-1-one
OR471647-1G
OR471647-25G
OR471647-5G
APOSOR471647-1GEA
26.1
EUR
APOSOR471647-1G
APOSOR471647-25G
APOSOR471647-5G
1-Isochromanone 98%
1-Isochromanone
Formel:
C₉H₈O₂ Molecular Weight: 148,16 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00799232 CAS-Nummer: 4702-34-5 |