2-Phenylpyridin-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Amino-2-phenylpyridine
OR471657-5G
APOSOR471657-5GEA
224
EUR
APOSOR471657-5G
2-Phenylpyridin-4-amine 97%
2-Phenylpyridin-4-amine
Formel:
C₁₁H₁₀N₂ Molecular Weight: 170,2100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646280 CAS-Nummer: 21203-86-1 |