Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Boc-D-Phe(4-CN)-OH, N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, Boc-4-cyano-D-Phe-OH
OR471667-5G
APOSOR471667-5GEA 126 EUR
APOSOR471667-5G
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Formel: C₁₅H₁₈N₂O₄
Molecular Weight: 290,319 g/mol
Schmelzpunkt: 152…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672527
CAS-Nummer: 146727-62-0