(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Boc-D-serine-β-lactone, (R)-tert-Butyl (2-oxooxetan-3-yl)carbamate
OR471686-1G OR471686-5G
APOSOR471686-1GEA 62.5 EUR
APOSOR471686-1G APOSOR471686-5G
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate
Formel: C₈H₁₃NO₄
Molecular Weight: 187,1900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519129
CAS-Nummer: 126330-77-6