2-Chlor-5-methylnicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-5-methylpyridine-3-carboxylic acid
OR471690-5G
APOSOR471690-5GEA 66.7 EUR
APOSOR471690-5G
2-Chlor-5-methylnicotinsäure 98%
2-Chlor-5-methylnicotinsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171.5800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375371
CAS-Nummer: 66909-30-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable