4-Chlorbenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Chlorobenzonitrile
OR4722-1KG OR4722-250G OR4722-50G
APOSOR4722-1KGEA 764 EUR
APOSOR4722-1KG APOSOR4722-250G APOSOR4722-50G
4-Chlorbenzonitril 99%
4-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,57 g/mol
Siedepunkt: 222…224 °C
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001813
CAS-Nummer: 623-03-0
EINECS: 210-765-4