5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4733-1G OR4733-250MG
APOSOR4733-1GEA 847 EUR
APOSOR4733-1G APOSOR4733-250MG
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₂Cl₃NO₂S
Schmelzpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03541048
CAS-Nummer: 98121-40-5
UN: 1759
ADR: 8,III