4-Chlor-3-nitrotoluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene

OR4743-500G OR4743-100G
APOSOR4743-500GEA 419 EUR
APOSOR4743-500G APOSOR4743-100G
4-Chlor-3-nitrotoluol 97%
4-Chlor-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 260…262 °C
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007085
CAS-Nummer: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN: 2433
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR