Aminoacetaldehyddimethylacetal 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2-Dimethoxyethanamine

OR4745-100G OR4745-25G OR4745-500G
APOSOR4745-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4745-100G APOSOR4745-25G APOSOR4745-500G
Aminoacetaldehyddimethylacetal 99%
Aminoacetaldehyddimethylacetal
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 135…139 °C/95mmHg
Dichte: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008135
CAS-Nummer: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN: 2733
ADR: 3+8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR