1,3-Indandion 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dioxoindan
OR4746-25G OR4746-100G
APOSOR4746-25GEA 62.5 EUR
APOSOR4746-25G APOSOR4746-100G
1,3-Indandion 95%
1,3-Indandion
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146.15 g/mol
Siedepunkt: 283
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003779
CAS-Nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7