4-Hydroxypicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxypicolinic acid, 4-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 4-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR4750-1G
OR4750-250MG
APOSOR4750-1GEA
39.3
EUR
APOSOR4750-1G
APOSOR4750-250MG
4-Hydroxypicolinsäure
4-Hydroxypicolinsäure
Formel:
C₆H₅NO₃ Molecular Weight: 139,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00521155 CAS-Nummer: 22468-26-4 |