3-Pyridon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Pyridinol, β-Pyridon, 3-Hydroxypyridin

OR4752-100G OR4752-1KG OR4752-500G
APOSOR4752-100GEA 53.8 EUR
APOSOR4752-100G APOSOR4752-1KG APOSOR4752-500G
3-Pyridon
3-Pyridon
Formel: C₅H₅NO
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 180 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: 99…100 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006378
CAS-Nummer: 109-00-2
EINECS: 203-637-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR