2-Amino-6-chlorbenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4768-1G OR4768-500MG
APOSOR4768-1GEA 24.8 EUR
APOSOR4768-1G APOSOR4768-500MG
2-Amino-6-chlorbenzonitril 98%
2-Amino-6-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015546
CAS-Nummer: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR