5-Chlornicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4770-1G
OR4770-5G
APOSOR4770-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4770-1G
APOSOR4770-5G
5-Chlornicotinsäure
5-Chlornicotinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Schmelzpunkt: 169…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128901 CAS-Nummer: 22620-27-5 |