2-Methoxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
OR4771-1G
OR4771-5G
OR4771-25G
APOSOR4771-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4771-1G
APOSOR4771-5G
APOSOR4771-25G
2-Methoxy-5-pyrimidinboronsäure
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₅H₇BN₂O₃ Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094664 CAS-Nummer: 628692-15-9 |