2-Amino-4-brompyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brompyridin-2-amin, 4-Brom-2-pyridylamin
OR4774-1G OR4774-5G
APOSOR4774-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4774-1G APOSOR4774-5G
2-Amino-4-brompyridin 95%
2-Amino-4-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173.01 g/mol
Schmelzpunkt: 142…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646115
CAS-Nummer: 84249-14-9