2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR4778-1G
OR4778-5G
OR4778-25G
APOSOR4778-1GEA
143
EUR
APOSOR4778-1G
APOSOR4778-5G
APOSOR4778-25G
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde
Formel:
C₇H₆N₂O₂ Molecular Weight: 150,14 g/mol Schmelzpunkt: 205…208 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216533 CAS-Nummer: 13481-00-0 |