2-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4779-1G OR4779-10G OR4779-5G
APOSOR4779-1GEA 34.8 EUR
APOSOR4779-1G APOSOR4779-10G APOSOR4779-5G
2-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95+%
2-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO₂S
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216484
CAS-Nummer: 205985-95-1