Methyl-4,6-dichlorpicolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4,6-dichloropyridine-2-carboxylate, Methyl 4,6-dichloropicolinate
OR47835-1G OR47835-250MG OR47835-5G
APOSOR47835-1GEA 63.8 EUR
APOSOR47835-1G APOSOR47835-250MG APOSOR47835-5G
Methyl-4,6-dichlorpicolinat
Methyl-4,6-dichlorpicolinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molecular Weight: 206,0261 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12965121
CAS-Nummer: 98273-19-9