2,4,6-Collidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4784-100ML OR4784-500ML
APOSOR4784-100MLEA 87 EUR
APOSOR4784-100ML APOSOR4784-500ML
2,4,6-Collidin
2,4,6-Collidin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 171…172 °C
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006338
CAS-Nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III