Ethylbenzoylacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzoylessigsäureethylester
OR4787-100G OR4787-25G
APOSOR4787-100GEA 56.7 EUR
APOSOR4787-100G APOSOR4787-25G
Ethylbenzoylacetat 95%
Ethylbenzoylacetat
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Siedepunkt: 265…270 °C
Dichte: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009196
CAS-Nummer: 94-02-0
EINECS: 202-295-3