DL-4-Methoxymandelic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
OR4792-25G OR4792-5G
APOSOR4792-25GEA 46.4 EUR
APOSOR4792-25G APOSOR4792-5G
DL-4-Methoxymandelic acid
DL-4-Methoxymandelic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.18 g/mol
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004233
CAS-Nummer: 10502-44-0