1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: SIPr.HCl, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
OR48001-1G OR48001-5G OR48001-100MG OR48001-10G
APOSOR48001-1GEA 21.9 EUR
APOSOR48001-1G APOSOR48001-5G APOSOR48001-100MG APOSOR48001-10G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 95%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
Formel: C₂₇H₃₉ClN₂
Molecular Weight: 427,07 g/mol
Schmelzpunkt: 289…293 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369796
CAS-Nummer: 258278-25-0