1,5-Anhydro-D-sorbitol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
OR4800T-1G OR4800T-250MG
APOSOR4800T-1GEA 328 EUR
APOSOR4800T-1G APOSOR4800T-250MG
1,5-Anhydro-D-sorbitol
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Formel: C₆H₁₂O₅
Molecular Weight: 164,16 g/mol
Schmelzpunkt: 142…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067386
CAS-Nummer: 154-58-5
EINECS: 205-829-3