1H-Indazole-7-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR48020-1G
OR48020-250MG
APOSOR48020-1GEA
325
EUR
APOSOR48020-1G
APOSOR48020-250MG
1H-Indazole-7-carbonitrile
1H-Indazole-7-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ Schmelzpunkt: 160 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10696804 CAS-Nummer: 256228-64-5 |