(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)acetonitrile
OR480201-1G OR480201-500MG OR480201-5G
APOSOR480201-1GEA 210 EUR
APOSOR480201-1G APOSOR480201-500MG APOSOR480201-5G
(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetonitrile 95%
(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂O₂
Molecular Weight: 186,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00087362
CAS-Nummer: 3842-20-4