2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,2-Dimethyltetrahydropyran-4-one
OR480217-10G
OR480217-1G
OR480217-5G
APOSOR480217-10GEA
185
EUR
APOSOR480217-10G
APOSOR480217-1G
APOSOR480217-5G
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molecular Weight: 128.17 g/mol Siedepunkt: 60…64 °C/8mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01549337 CAS-Nummer: 1194-16-7 |