2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480221-1G OR480221-5G
APOSOR480221-1GEA 288 EUR
APOSOR480221-1G APOSOR480221-5G
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol 95%
2-Amino-6-isopropylpyrimidin-4-ol
Formel: C₇H₁₁N₃O
Molecular Weight: 153.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091393
CAS-Nummer: 73576-32-6