3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-5-ethylpyrazole
OR480223-10G OR480223-1G OR480223-5G
APOSOR480223-10GEA 207 EUR
APOSOR480223-10G APOSOR480223-1G APOSOR480223-5G
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazol 97%
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₉N₃
Molecular Weight: 111.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060982
CAS-Nummer: 1904-24-1