2-Chloro-5-phenylpyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480225-1G OR480225-500MG OR480225-5G
APOSOR480225-1GEA 97.3 EUR
APOSOR480225-1G APOSOR480225-500MG APOSOR480225-5G
2-Chloro-5-phenylpyrazine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrazine
Formel: C₁₀H₇ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03268585
CAS-Nummer: 25844-73-9