(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2,5-Dichloropyridin-4-yl)methanol
OR480230-1G OR480230-500MG OR480230-5G
APOSOR480230-1GEA 348 EUR
APOSOR480230-1G APOSOR480230-500MG APOSOR480230-5G
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol 97%
(2,5-Dichloro-4-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 178,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04125666
CAS-Nummer: 866039-42-1