(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Aminomethylindole, (1H-Indol-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)indole
OR480231-25G
OR480231-5G
APOSOR480231-25GEA
1050
EUR
APOSOR480231-25G
APOSOR480231-5G
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Formel:
C₉H₁₀N₂ Molecular Weight: 146,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973297 CAS-Nummer: 3468-18-6 |