7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480241-10G OR480241-1G OR480241-5G
APOSOR480241-10GEA 1280 EUR
APOSOR480241-10G APOSOR480241-1G APOSOR480241-5G
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formel: C₉H₁₂N₂
Molecular Weight: 148,209 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739289
CAS-Nummer: 274676-47-0