5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Propyl-1H-pyrazol-3-amine
OR480246-10G
OR480246-1G
OR480246-5G
APOSOR480246-10GEA
628
EUR
APOSOR480246-10G
APOSOR480246-1G
APOSOR480246-5G
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Formel:
C₆H₁₁N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061095 CAS-Nummer: 126748-58-1 |