4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 4,6-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazole-5(1H)-carboxylate
OR480248-1G OR480248-250MG OR480248-500MG
APOSOR480248-1GEA 466 EUR
APOSOR480248-1G APOSOR480248-250MG APOSOR480248-500MG
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
4,6-Dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrazole-5-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₀H₁₅N₃O₂
Molecular Weight: 209.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061257
CAS-Nummer: 657428-42-7