2,6-Diaminoheptandisäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,5-Diaminoheptanedioic Acid, 2,6-Diaminoheptanedioic acid
OR480250-25G OR480250-5G
APOSOR480250-25GEA 941 EUR
APOSOR480250-25G APOSOR480250-5G
2,6-Diaminoheptandisäure 96%
2,6-Diaminopimelic acid
Formel: C₇H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 190,20 g/mol
Schmelzpunkt: 295 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002637
CAS-Nummer: 583-93-7