2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480251-10G OR480251-1G OR480251-5G
APOSOR480251-10GEA 1160 EUR
APOSOR480251-10G APOSOR480251-1G APOSOR480251-5G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride 95%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride
Formel: C₅HCl₃N₂O
Molecular Weight: 211.44 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08444236
CAS-Nummer: 26830-94-4